Få mere at vide
Reichert Refractix Universal Digital Refractometer
Product Code. 18026731
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Brydningsindeks:
1.3300 til 1.5600
Product Code. Brydningsindeks
18026731 1.3300 til 1.5600
1 missing translation for 'options'
Product Code. 18026731 missing translation for 'mfr' Reichert missing translation for 'supplierNo' 13910000
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
View all promotions
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Refractix er et innovativt og gennemtænkt designet bærbart refraktometer, der trodser klassificering og kan bruges som en laboratoriekvalitets bænkplade lige så nemt som en avanceret, robust håndholdt på farten.
  • Venlig, intuitiv brugergrænseflade til ubesværet opsætning og målinger
  • Nem at bruge med både en stor 2,8-tommer farveberøringsskærm og fysiske knapper
  • 250 måleskalakapacitet med 50 forudindlæste vægte: Skift hurtigt skalaer og marker favoritter for nem adgang
  • Lineær billedsensor i høj opløsning med 1.500 CCD-elementer, der giver nøjagtighed og præcision af et bordrefraktometer designet i en prisbillig, kompakt og bærbar platform
  • Safirprisme, der er 4 gange hårdere end glasprismer og rustfri stålbrønd for større holdbarhed
  • Opret brugerdefinerede produktnavne og tildel kvalitetskontrolgrænser for nem evaluering
  • Elektronisk dataoverførsel til Windows-enheder via USB-C eller Bluetooth med RefractixSync, hvilket muliggør overførsel af realtidsmålinger eller download af måledataloggen
  • Gem op til 5.000 poster for at spore målinger over tid og identificere tendenser
  • Temperaturstabilitet/ækvilibreringsdetektion sikrer målenøjagtighed og advarer, hvis temperaturen ændrer sig for hurtigt
  • Betjen vha AC strøm eller indbygget genopladeligt lithium-ion-batteri, mens du er på farten, for maksimal fleksibilitet
  • Designet, konstrueret og samlet i USA
Specifikationer:
  • Brix-måleområde: 0,00 til 100,00 Brix
  • Brix-nøjagtighed: +/- 0,05
  • Brix Præcision: 0,05
Specifications
Type Refraktometre, bærbare
Skala Range 1,3300 til 1,5600 nD (0,00 – 100,00 g/100 g Brix)
Brydningsindeks 1.3300 til 1.5600
Oversigt Bærbar kompakt til bordplade eller håndholdt
Model- Refractix
Prøvetype Væsker, Slam, Pasta
Prøvevolumen ∼1μ L
Kalibrering Vand nul
Nøjagtighed ±0,0001 nD (±  0,05 g/100 g Brix)
Gentagelighed 0,0001 (brydningsindeks)
Vise 2,8'' Berøringsskærm i farver
Skala Type Brydningsindeks
Måletid 2 til 3 sek.
Belysningstype 589 nm LED-belysning
Interface USB-C og Bluetooth
Til brug med (applikation) Mål brydningsindeks, Brix, koncentration og brugerdefinerede måleskalaer
Inkluderer USB-C kabel og strømforsyning/oplader
IP-vurdering IP65
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 8,8 oz.
Vægt (metrisk) 249.5 g
Dimensioner (L x B x H) 7 x 2,9 x 1,7 tommer.
Højde (metrisk) 4.2 cm
Længde (metrisk) 17.6 cm
Bredde (metrisk) 7.3 cm
Omgivelsestemperatur (metrisk) 10°C til 40°C
Temperatur nøjagtighed 0,1 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 40 °C
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
garanti 2 år