Få mere at vide
Brydningsindeks Standard (stabiliseret saccharose) 1,39986 nD-enheder ved 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13494066 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13494066 15 mL 15ml
1 options
Artikelnummer. 13494066 Leverandør Reagecon Leverandørnr. RIBS40S
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Højkvalitets, forlænget holdbarhedsstandard til brug som kalibrerende/analytisk kontrolmateriale til brydningsindeksbestemmelse.
  • Reagecon holder ISO 17025 akkreditering til test af brydningsindeks (Brix-standarder) ved hjælp af refraktometri (INAB Ref: 264T).
  • Dette produkt har en måleusikkerhed på± 0,00014 nD-enheder.
  • Den er stabil i et år, enten åbnet eller uåbnet og præsenteres i en praktisk 15 ml dråbeflaske.
  • Produktet fremstilles gravimetrisk på vægt/vægtbasis.
  • Både opløst stof og opløsningsmiddel vejes på en vægt kalibreret af OIML sporbare vægte.
  • Reagecon holder ISO 17025 Akkreditering til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C).
  • Det resulterende balancecertifikat for kalibrering er udstedt i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • Høj nøjagtighed (± 0,000158 nD-enheder)
  • Testet med et avanceret refraktometer
  • Testet med en ISO 17025 akkrediteret testmetode
Tekniske data
Type Flydende refraktometer
Oversigt 1,39986 nD ved 20 °C (± 0,00014)
Nøjagtighed ±0,00014 nD-enheder
Til brug med (applikation) Kalibrering af refraktometre
Mængde 15 mL