Få mere at vide
Brydningsindeks Standard (stabiliseret saccharose) 1,37233 nD-enheder ved 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13464066 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13464066 15 mL 15ml
1 options
Artikelnummer. 13464066 Leverandør Reagecon Leverandørnr. RIBS25S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00 DKK
    629.78 DKK / 15ml
    Spare 595.22 DKK
    48% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Højkvalitets, forlænget holdbarhedsstandard til brug som kalibrerende/analytisk kontrolmateriale til brydningsindeksbestemmelse.
  • Reagecon holder ISO 17025 akkreditering til test af brydningsindeks (Brix-standarder) ved hjælp af refraktometri (INAB Ref: 264T).
  • Dette produkt har en måleusikkerhed på± 0,00014 nD-enheder.
  • Den er stabil i et år, enten åbnet eller uåbnet og præsenteres i en praktisk 15 ml dråbeflaske.
  • Produktet fremstilles gravimetrisk på vægt/vægtbasis.
  • Både opløst stof og opløsningsmiddel vejes på en vægt kalibreret af OIML sporbare vægte.
  • Reagecon holder ISO 17025 Akkreditering til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C).
  • Det resulterende balancecertifikat for kalibrering er udstedt i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • Høj nøjagtighed (± 0,000158 nD-enheder)
  • Testet med et avanceret refraktometer
  • Testet med en ISO 17025 akkrediteret testmetode
Tekniske data
Type Flydende refraktometer
Oversigt 1,37233 nD ved 20 °C (± 0,00014)
Nøjagtighed ±0,00014 nD-enheder
Til brug med (applikation) Kalibrering af refraktometre
Mængde 15 mL