Få mere at vide
Brydningsindeks-certificeret referencemateriale på 20° C, 25° C og 30° C (nominel RI-værdi 1,4573 ved 25° C), UKAS ISO 17025 / ISO 17034 Certificeret, i hætteglas, 10 mL, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16090290
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 16090290
Brand: Paragon Scientific PSRI06
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Paragon Scientifics udvalg af refraktivt indekscertificerede referencematerialer (CRM'er) giver certificerede værdier for brydningsindeksmålinger ved 20° C, 25° C og 30° C og dækker en bred vifte af kalibreringsbehov.
  • Brydningsindeks-certificerede referencematerialer på 20° C, 25° C og 30° C
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ISO 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der giver de mest troværdige certificerede data, der er tilgængelige på verdensplan
  • Alle mål er fuldt sporbare til NIST og internationale protokoller
  • Lave niveauer af usikkerhed, der sikrer maksimal nøjagtighed af data ved hånden og pålidelige resultater
  • Fås i enkelt 10 ml volumen manipulationssikre glasflasker eller som en multipakke med 5 pr. materiale (inkluderer sæt engangspipetter)
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 10 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Refractive Index Standard at 20 °C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: petroleum distilates
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.