Få mere at vide
Brydningsindeks 1,343253 Ækvivalent, Reagecon™ Artikelnummer.: 13414076
Brydningsindeks 1,343253 Ækvivalent, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13414076 Shop alle Reagecon produkter
15 mL, 15ml
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 13414076
Brand: Reagecon RIBS50S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage 15mL
Mængde 15 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerRIBS5023B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/07/2023 ArtikelnummerRIBS50S
PartinummerRIBS5022J1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/01/2023 ArtikelnummerRIBS50S
PartinummerRIBS5022D1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/07/2022 ArtikelnummerRIBS50S
PartinummerRIBS5021L1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/04/2022 ArtikelnummerRIBS50S
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brydningsindeks 1,343253 Ækvivalent, Reagecon™ >