Få mere at vide
Omformuleret Organohalide Pesticider Mix, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16349787 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. 16349787
Brand: SPEX Certiprep 505A2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Atrazin1912-24-91250 μg/ml
Simazine122-34-91250 μg/ml
Alachlor15972-60-850 μg/ml
Methoxychlor72-43-525 μg/ml
Aldrin309-00-25 μg/ml
alfa-chlordan5103-71-95 μg/ml
cis-Nonachlor5103-73-15 μg/ml
Dieldrin60-57-15 μg/ml
Endrin72-20-85 μg/ml
gamma-BHC58-89-95 μg/ml
gamma-chlordan5103-74-25 μg/ml
Heptachlor76-44-85 μg/ml
Heptachlorepoxid (isomer B)1024-57-35 μg/ml
Hexachlorbenzen118-74-15 μg/ml
Hexachlorcyclopentadien77-47-45 μg/ml
trans-nonachlor39765-80-55 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reformulated Organohalide Pesticides Mix
Navn note USEPA Method 505
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Method 505
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Reformulated Organohalide Pesticides Mix
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetone, atrazine, simazine
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug