Få mere at vide
Witeg™ Reflux Reaktionssæt
Artikelnummer. 11847730
Skift visning
Standard konusled nr:
ST 19/26
Artikelnummer. Standard konusled nr
11847730 ST 19/26
1 options
Artikelnummer. 11847730 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. A1100200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1268.32 DKK
    1163.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 105.27 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Med en jordet hals standardforbindelse på 19/26.
  • 1 bicolor-ballon på 250 ml
  • 1 kuglekøler
  • 1 støbepære på 50 ml
Tekniske data
Inkluderer 1 tofarvet ballon, 1 støbebulb
Antal pærer 1 pære
Standard konusled nr ST 19/26
Type Reflux Reaktionssæt