Få mere at vide
Abeba™ Reflexor™ 5710 Sko
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Glat læder
- Sort
- Skridsikre PU-ydersål
- 2 udskiftelige Reflexor™ indlægssåler (artikel nr. 3566/ 3570)
- Antistatisk
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
- Vristområde med snøring
- Håndsyet søm
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 40 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 5710 |