Få mere at vide
Abeba™ Reflexor™ 5700 Sko
Antistatisk sko inkluderer PU-sål med høj skridsikkerhed.
Brand: Abeba™ 5700/40
1082.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Glat læder hvid
- Skridsikre PU-ydersål
- 2 udskiftelige Reflexor™ indlægssåler (artikel nr. 3566/ 3569)
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
- Vristområde med snøring
- Håndsyet søm
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB | |
Mikrofiber | |
40 | |
Polyurethan |
Hvid | |
Læder | |
Skridsikker | |
5700 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Reflexor™ 5700 Sko > Størrelse: 40
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion