Beskrivelse
- Reducer forbruget med op til 37 % med vores smarte enkeltplade centerfeed-dispenser.
- Spar tid og energi – fjernelsen af SmartCore-kernen™ gør genopfyldningen hurtig og nem.
- At tørre spild og rod op er nemt med dette meget absorberende tørrepapir.
- Tør hænderne mere effektivt og skab mindre affald med vores bløde og stærke Tork Reflex Wiping Paper Plus.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørrepapir |
| Længde (engelsk) | 164.92 yd. |
| Længde (metrisk) | 150.8 m |
| Bredde (engelsk) | 7,64 tommer |
| Bredde (metrisk) | 19.4 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | EU-økolabel, FSC MIX Kredit, FSC Kæde af Bevis, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Farve | Hvid |
| Ply | 2-ply |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EU-økolabel, FSC MIX Kredit, FSC Kæde af Bevis, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |