Få mere at vide
Tork Refleks Tørrepapir Plus M4
Artikelnummer. 30243694 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30243694 Blå
30243777 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243694 Leverandør Tork Leverandørnr. 473391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 DKK
    445.33 DKK / 6 ruller
    Spare 8.67 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Den 2-lags multipurpose Tork Reflex Wiping Paper Plus er ideel til at tørre væsker op og tørre i hånden. Dette papir kan bruges i enten Tork Reflex enkelt-ark centerfeed-dispenseren, som passer til dit teams arbejdsgang, reducerer forbruget og minimerer risikoen for krydskontaminering.
  • Reducer forbruget med op til 37 % med vores smarte enkeltplade centerfeed-dispenser.
  • Spar tid og energi – fjernelsen af SmartCore-kernen™ gør genopfyldningen hurtig og nem.
  • At tørre spild og rod op er nemt med dette meget absorberende tørrepapir.
  • Tør hænderne mere effektivt og skab mindre affald med vores bløde og stærke Tork Reflex Wiping Paper Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørrepapir
Længde (engelsk) 164.92 yd.
Længde (metrisk) 150.8 m
Bredde (engelsk) 7,64 tommer
Bredde (metrisk) 19.4 cm
Materiale Papir
Certificeringer/compliance EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Kæde af bevis, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Farve Blå
Ply 2-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Kæde af bevis, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001