Beskrivelse
- Reducer forbruget med op til 37 % med enkelt-arks dosering, hvilket gør det nemt at udføre opgaver med én hånd.
- Forbedr hygiejnen med vores Food Contact Approved-rulle – du rører kun ved det, du selv indtager.
- Ingen langvarig vedligeholdelse takket være fjernelse af SmartCore-kernen™ – hurtig og nem genopfyldning frigør tid.
- Undgå at bruge flere ruller med vores multifunktionelle tørrepapir, der er stærkt og absorberende.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørrepapir |
| Længde (engelsk) | 73.27 yd. |
| Længde (metrisk) | 67 m |
| Bredde (engelsk) | 7,64 tommer |
| Bredde (metrisk) | 19.4 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | EU Ecolabel, FSC Chain-of-Custody, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSC Genbrugskredit |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 9/Cs. |
| Ply | 2-ply |
| Vis mere |