Få mere at vide
Brady™ Reflective Labels (B-584)
Artikelnummer. p-7077946
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Bredde (metrisk):
2,54 cm
5,08 cm
Bredde (engelsk):
1 tomme
2 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11894125
Brand: Brady™ 104301
Labeling in low light conditions. Brady Reflective Labels (B-584) are for use with BMP71 printer.
  • Reflective tape for use in dark area
  • Available in yellow, orange and silver
Tekniske data
Certificeringer/compliance Class 1 (Fed. Spec. L-S-300)
Oversigt Suggested ribbon series: R6000
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Orange
Slutte Gloss
Materiale Reflective Tape (B-584)
Produkttype Reflective Tape
Til brug med (applikation) Pedestal Identification
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Ea.
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +70°C
Tykkelse (engelsk) 0.0055 in.
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Længde (engelsk) 75 ft.
Længde (metrisk) 22.8 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2,54 cm