Få mere at vide
Brady™ Reflective Labels (B-584)
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Bredde (metrisk):
2,54 cm
5,08 cm
Bredde (engelsk):
1 tomme
2 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reflective tape for use in dark area
- Available in yellow, orange and silver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Class 1 (Fed. Spec. L-S-300) |
| Oversigt | Suggested ribbon series: R6000 |
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | Orange |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Reflective Tape (B-584) |
| Produkttype | Reflective Tape |
| Til brug med (applikation) | Pedestal Identification |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71 Printer |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |