Få mere at vide
Labcon Genopfyldelige stativer til Labcon Tips
Shop alle Labcon produkter
Holder:
Spidser (10 til 1250 μL)
Spidser (Labcon 10 μl)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Pipette tip rack
- Refillable
- With hinged clear lid
- Made in USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Produkttype | Empty Refill Rack with Lid |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Purple |
| Holder | Spidser (Labcon 10 μl) |
| Materiale | Polypropylene |
| Stillinger | Holds one refill platform of 96 tips |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Liquid Handling |
| Emballage | 12 racks / Pk./10 Pk. / case |
| Vis mere |