Beskrivelse
- Pipettespidsstativ
- Genopfyldelig
- Med hængslet klart låg
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lilla |
| Holder | Spidser (10 til 1250 μL) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | Indeholder en genopfyldningsplatform med 96 spidser |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Emballage | 10 stativer / Pk./10 Pk. / sag |
| Mængde | 10 stativer / Pk. |
| Vis mere |