Få mere at vide
Labcon™ Genopfyldelige stativer til Eclipse™ Refill Tips
Artikelnummer. 16651963 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Holder:
Pipettespidser (10 til 1250μ L)
Pipettespidser (10 til 250μ L)
Pipettespidser (10μ L)
Pipettespidser (100 til 1250μ L)
Pipettespidser (1000 til 1250μ L)
Farve:
Blågrøn
Diverse
Lilla
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Farve
16651963 Pipettespidser (100 til 1250μ L) Diverse
16631963 Pipettespidser (1000 til 1250μ L) Lilla
16641963 Pipettespidser (100 til 1250μ L) Lilla
16661963 Pipettespidser (10 til 250μ L) Lilla
16671963 Pipettespidser (10 til 1250μ L) Diverse
17567876 Pipettespidser (10μ L) Blågrøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16651963 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 12799690009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 DKK
    115.98 DKK / Pakke med 6
    Spare 11.02 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Hvert stativ er designet til at rumme én genopfyldning af 96 spidser.
  • Pipettespidsstativ
  • Genopfyldelig
  • Med hængslet klart låg
  • Til brug med Eclipse™ pipettespidspåfyldninger
  • Indeholder en genopfyldningsplatform med 96 spidser
  • Autoklaverbar
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Pipettespidser (100 til 1250μ L)
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
nr. pr. pakke 6/Pk.
Mængde 6 stativer/Pk., 8 Pk./Cs.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Genopfyldelig