Få mere at vide
Hanna Instruments™ Genopfyldelig digital pH-elektrode
Artikelnummer. p-8014835
Inkluderer:
Ingen matchende nål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15178239
Brand: Hanna Instruments™ HI11310
Kun null tilbage
Tekniske data
Konnektortyper 3,5 mm donkraft
Knudepunkt Keramisk single, 15 til 20μ L/t
Materiale Glas
pH-område 0 til 13
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +100 °C
Type pH-elektrode
Inkluderer Ingen matchende nål
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Kap 9.5 mm