Få mere at vide
Hanna Instruments™ Genopfyldelig digital pH-elektrode
Artikelnummer. 15178239
Skift visning
Inkluderer:
Ingen matchende nål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15178239 Ingen matchende nål Hver
1 options
Artikelnummer. 15178239 Leverandør Hanna Instruments™ Leverandørnr. HI11310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.50 DKK
    2352.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 1438.31 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Konnektortyper 3,5 mm donkraft
Knudepunkt Keramisk single, 15 til 20μ L/t
Materiale Glas
pH-område 0 til 13
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +100 °C
Type pH-elektrode
Inkluderer Ingen matchende nål
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Kap 9.5 mm