Få mere at vide
Labcon™ Genopfyldelig æske til 192 pipettestabler
Artikelnummer. 17557876 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17557876 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17557876 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 12151200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.80 DKK
    91.71 DKK / Pakke med 5
    Spare 2.09 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Genopfyldelig æske til opbevaring af pipettespidser.
  • Genopfyldeligt stativ med hængslet klart låg
  • Accepterer to Labcon™ 8 x 24 pipette flydende stativer
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Flydende stativer
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 5 kasser/Pk., 10 Pk./Cs.
Inkluderer Hængslet æske uden stativer
Produkttype Opbevaringsboks til fryser
Array 8 x 24