Få mere at vide
asecos™ Refill Kit til Trolleys Sorbenter
Shop alle asecos produkter
Type:
Kemisk spildkontrol Absorberende Opbevaringsvogn Refill Kit
Olieudslipskontrol Absorberende opbevaringsvogn Refill Kit
Universal Absorberende Opbevaringsvogn Refill Kit til alle formål
Beskrivelse
- indhold: 6 puder, 3 sokker, 20 måtter, 3 par beskyttelseshandsker, 5 plastikposer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Kraftig klud |
| Type | Universal Absorberende Opbevaringsvogn Refill Kit til alle formål |
| Vægt (engelsk) | 13.23 lb. |
| Vægt (metrisk) | 6 kg |