Få mere at vide
KGW Isotherm™ Refill til 200 ml borosilikatglas cylindrisk Dewar-beholder
Artikelnummer. 10648761
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10648761 200 ml
1 options
Artikelnummer. 10648761 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 DKK
    515.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.54 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 56mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver, Opbevaring: flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2)andre kølemidler
Højde (metrisk) Indvendig 170mm
Højde (metrisk) 215mm
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Materiale Borosilikatglas