Få mere at vide
Contec™ ReFIBE™ Servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9012018 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 16505284
Brand: Contec™ RFHS99
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contec™ ReFIBE™ Servietter er lavet af 100 % genbrugte plastikflasker, hvilket gør dem til en bæredygtig engangsmulighed for kritiske producenter inden for biovidenskab, farmaceutisk, medicinsk udstyr og halvlederindustri.
Den revolutionerende genbrugsproces konverterer post-consumer plastik til 100 % kontinuerlig filamentpolyester, det samme substrat, der bruges i mange af ™Contecs standard polyesterservietter og mopper.
Som syntetisk polyester, ReFIBE™ servietter er usædvanligt rene og er kompatible med en lang række renrumsløsninger og desinfektionsmidler. Ligesom ™Contecs standard polyesterservietter, ReFIBE™ er vasket og pakket i en ISO 4 renrum. Lavt indhold af frigivelige partikler og fibre, ReFIBE™ servietter kan bruges i stedet for traditionel polyester for at inkorporere bæredygtighed uden at gå på kompromis med kvalitet eller ydeevne. Fås i størrelserne 9 x 9 tommer og 12 x 12 tommer.
Hvordan er en serviet lavet af genbrugsmaterialer?
  • Postforbrugerflasker afhentes
  • Flasker hakkes i flager og renses
  • Flaskeflager smeltes, filtreres og formes til chip
  • Chip smeltes og laves til garn
  • Garn strikkes ind ReFIBE™ Servietter
ReFibe™ Slet data :
  • 2,72 partikler (x10/tørring)
  • 0,15 fibre (x10/tørring)
  • 0,01 g/serviet (ikke-flygtig rest)
  • 275 ml/serviet (sorbent)
  • 1 s (sorbent)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Genanvendt polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 124 gsm
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Kanter Laserskæring
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Ply 1-ply