Få mere at vide
Contec™ ReFIBE™ Servietter
Artikelnummer. 17275286 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Sterilitet
17275286 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) Steril
16505284 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) Ikke steril
16595274 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) Ikke steril
17285286 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17275286 Leverandør Contec™ Leverandørnr. RFHS1212IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9010.00 DKK
    7432.75 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1577.25 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Contec™ ReFIBE™ Servietter er lavet af 100 % genbrugte plastikflasker, hvilket gør dem til en bæredygtig engangsmulighed for kritiske producenter inden for biovidenskab, farmaceutisk, medicinsk udstyr og halvlederindustri.
Den revolutionerende genbrugsproces konverterer post-consumer plastik til 100 % kontinuerlig filamentpolyester, det samme substrat, der bruges i mange af ™Contecs standard polyesterservietter og mopper.
Som syntetisk polyester, ReFIBE™ servietter er usædvanligt rene og er kompatible med en lang række renrumsløsninger og desinfektionsmidler. Ligesom ™Contecs standard polyesterservietter, ReFIBE™ er vasket og pakket i en ISO 4 renrum. Lavt indhold af frigivelige partikler og fibre, ReFIBE™ servietter kan bruges i stedet for traditionel polyester for at inkorporere bæredygtighed uden at gå på kompromis med kvalitet eller ydeevne. Fås i størrelserne 9 x 9 tommer og 12 x 12 tommer.
Hvordan er en serviet lavet af genbrugsmaterialer?
  • Postforbrugerflasker afhentes
  • Flasker hakkes i flager og renses
  • Flaskeflager smeltes, filtreres og formes til chip
  • Chip smeltes og laves til garn
  • Garn strikkes ind ReFIBE™ Servietter
ReFibe™ Slet data :
  • 2,72 partikler (x10/tørring)
  • 0,15 fibre (x10/tørring)
  • 0,01 g/serviet (ikke-flygtig rest)
  • 275 ml/serviet (sorbent)
  • 1 s (sorbent)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Genanvendt polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 124 gsm
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Kanter Laserskæring
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Ply 1-ply
Sterilitet Steril
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Politique de confidentialité.