Få mere at vide
Contec™ ReFIBE™ Servietter
Shop alle Contec produkter
Beskrivelse
Den revolutionerende genbrugsproces konverterer post-consumer plastik til 100 % kontinuerlig filamentpolyester, det samme substrat, der bruges i mange af ™Contecs standard polyesterservietter og mopper.
Som syntetisk polyester, ReFIBE™ servietter er usædvanligt rene og er kompatible med en lang række renrumsløsninger og desinfektionsmidler. Ligesom ™Contecs standard polyesterservietter, ReFIBE™ er vasket og pakket i en ISO 4 renrum. Lavt indhold af frigivelige partikler og fibre, ReFIBE™ servietter kan bruges i stedet for traditionel polyester for at inkorporere bæredygtighed uden at gå på kompromis med kvalitet eller ydeevne. Fås i størrelserne 9 x 9 tommer og 12 x 12 tommer.
Hvordan er en serviet lavet af genbrugsmaterialer?
- Postforbrugerflasker afhentes
- Flasker hakkes i flager og renses
- Flaskeflager smeltes, filtreres og formes til chip
- Chip smeltes og laves til garn
- Garn strikkes ind ReFIBE™ Servietter
ReFibe™ Slet data :
- 2,72 partikler (x10/tørring)
- 0,15 fibre (x10/tørring)
- 0,01 g/serviet (ikke-flygtig rest)
- 275 ml/serviet (sorbent)
- 1 s (sorbent)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsvisker |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Genanvendt polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 124 gsm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |