Beskrivelse
- Ikke-magnetiserbar
- Leveres med handsker, pincet og børste i højkvalitets trækasse
- E2 vægte lavet af special rustfrit stål med en densitet på 8.000 kg/m³
- F1 vægte lavet af special rustfrit stål med en densitet på 7.950 kg/m³
- Med DAkkS kalibreringscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Referencelinjevægtsæt |
| Certificeringer/compliance | DAkkS |
| Klassifikation | OIML klasse E2 |
| Materiale | Specielt rustfrit stål |
| Etui materiale | Træ |
| Vægt (metrisk) | 1 mg til 100 g |
| Tæthed | 7.950 kg/m³ |
| Tolerance | Overholder OIML R111-1 |