Få mere at vide
Reference Gas Oil No. 2 for ASTM D2887
Mængde:
10 x 1 mL
2 fl.oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Løsningstype | Single Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Reference Gas Oil |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Mængde | 10 x 1 mL |