Beskrivelse
- Ag / AgCl reference
- PVDF membran
- Indsæt elektrolyt
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Skrueprophoved |
| Materiale | PVDF skaft |
| Type | Reference Electrode |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |