Få mere at vide
Eppendorf™ Reference™ 2, mekanisk multikanalpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9053029 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
Antal kanaler:
8
12
Farve:
Grå
Gul
Orange
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15753519
Brand: Eppendorf™ 4926000018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer risikoen for aerosolkontamineringog reducer belastningen af tommelfingeren med disse pipetter med variabel volumen. Eppendorf™ Reference™ 2 pipetter med variabel volumen er ideelle til pipettering og blanding af væsker, fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere og faseekstraktion og fjernelse af supernatanter.
  • Integreret pipetteringssystem med intern RFID-teknologi
  • Serienummeret er trykt på flere komponenter af pipetten
  • Farvekodet og volumenmærket pipette til hurtig identifikation af volumenstørrelse/spidsstørrelse
  • Den runde øvre del af pipetten gør det muligt at arbejde i alle positioner
  • Firecifret display til nøjagtig, hurtig og sikker volumenindstilling (volumenlås inkluderet)
  • Fjederbelastet spidskegle reducerer anstrengelsen under drift/udskydning
  • Robust øvre håndtag, bevægelige dele og udvendige kanter lavet af rustfrit stål gør pipetten robust
  • Høj fleksibilitet med mulighed for at fjerne enkeltkegler
  • Sikrer kontinuerlig, identisk pipettejustering under arbejdsprocessen
  • Fuldt autoklaverbar pipette med en glat overflade og få ru kanter
  • Betjening med en enkelt knap
  • Har fjederbelastet spidskegle, bevægelige dele og udvendige kanter i rustfrit stål med tilpasseligt mærkningsområde
  • Ergonomisk håndtering med reduceret betjeningsindsats
  • Enkel og hurtig spidsudskydning med aktiv aerosolreduktion
  • Reducer gentagne belastningsskader ved ikke at skulle bevæge din tommelfinger sidelæns
  • Haptisk feedback før spidsudskydning
  • Høj præcision og nøjagtighed giver pålidelige pipetteringsresultater
  • Brugervenlig sekundær justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Til brug med 20 μL pipettespids
Antal kanaler 8
Produktlinje Reference 2
Type Variabel volumen pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Til brug med (udstyr) Til brug med 20μ L pipettespidser
Inkluderer epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 spidser
Inkrementer 0,01 μL