Få mere at vide
Eppendorf™ Reference™ 2, mekanisk multikanalpipette
Artikelnummer. 15783519 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
Antal kanaler:
8
12
Farve:
Grå
Gul
Orange
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Farve Inkrementer Pakningsstørrelse
15783519 10 til 100μL 12 Gul 0,1 μL Hver
15753519 0,5 til 10 μL 8 Grå 0,01 μL Hver
15773519 10 til 100μL 8 Gul 0,1 μL Hver
15793519 30 til 300 μL 8 Orange 0,2 μL Hver
15763519 0,5 til 10 μL 12 Grå 0,01 μL Hver
15703529 30 til 300 μL 12 Orange 0,2 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15783519 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4926000042
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Minimer risikoen for aerosolkontamineringog reducer belastningen af tommelfingeren med disse pipetter med variabel volumen. Eppendorf™ Reference™ 2 pipetter med variabel volumen er ideelle til pipettering og blanding af væsker, fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere og faseekstraktion og fjernelse af supernatanter.
  • Integreret pipetteringssystem med intern RFID-teknologi
  • Serienummeret er trykt på flere komponenter af pipetten
  • Farvekodet og volumenmærket pipette til hurtig identifikation af volumenstørrelse/spidsstørrelse
  • Den runde øvre del af pipetten gør det muligt at arbejde i alle positioner
  • Firecifret display til nøjagtig, hurtig og sikker volumenindstilling (volumenlås inkluderet)
  • Fjederbelastet spidskegle reducerer anstrengelsen under drift/udskydning
  • Robust øvre håndtag, bevægelige dele og udvendige kanter lavet af rustfrit stål gør pipetten robust
  • Høj fleksibilitet med mulighed for at fjerne enkeltkegler
  • Sikrer kontinuerlig, identisk pipettejustering under arbejdsprocessen
  • Fuldt autoklaverbar pipette med en glat overflade og få ru kanter
  • Betjening med en enkelt knap
  • Har fjederbelastet spidskegle, bevægelige dele og udvendige kanter i rustfrit stål med tilpasseligt mærkningsområde
  • Ergonomisk håndtering med reduceret betjeningsindsats
  • Enkel og hurtig spidsudskydning med aktiv aerosolreduktion
  • Reducer gentagne belastningsskader ved ikke at skulle bevæge din tommelfinger sidelæns
  • Haptisk feedback før spidsudskydning
  • Høj præcision og nøjagtighed giver pålidelige pipetteringsresultater
  • Brugervenlig sekundær justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Til brug med 200 μL pipettespids
Antal kanaler 12
Produktlinje Referencematerialer
Type Variabel volumen pipette
Volumen (metrisk) 10 til 100μL
Til brug med (udstyr) Til brug med 200μ L pipettespidser
Inkluderer epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 spidser
Inkrementer 0,1 μL