Få mere at vide
Eppendorf™ Reference™ 2, mekanisk multikanalpipette
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
Antal kanaler:
8
12
Farve:
Grå
Gul
Orange
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Integreret pipetteringssystem med intern RFID-teknologi
- Serienummeret er trykt på flere komponenter af pipetten
- Farvekodet og volumenmærket pipette til hurtig identifikation af volumenstørrelse/spidsstørrelse
- Den runde øvre del af pipetten gør det muligt at arbejde i alle positioner
- Firecifret display til nøjagtig, hurtig og sikker volumenindstilling (volumenlås inkluderet)
- Fjederbelastet spidskegle reducerer anstrengelsen under drift/udskydning
- Robust øvre håndtag, bevægelige dele og udvendige kanter lavet af rustfrit stål gør pipetten robust
- Høj fleksibilitet med mulighed for at fjerne enkeltkegler
- Sikrer kontinuerlig, identisk pipettejustering under arbejdsprocessen
- Fuldt autoklaverbar pipette med en glat overflade og få ru kanter
- Betjening med en enkelt knap
- Har fjederbelastet spidskegle, bevægelige dele og udvendige kanter i rustfrit stål med tilpasseligt mærkningsområde
- Ergonomisk håndtering med reduceret betjeningsindsats
- Enkel og hurtig spidsudskydning med aktiv aerosolreduktion
- Reducer gentagne belastningsskader ved ikke at skulle bevæge din tommelfinger sidelæns
- Haptisk feedback før spidsudskydning
- Høj præcision og nøjagtighed giver pålidelige pipetteringsresultater
- Brugervenlig sekundær justering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Til brug med | 200 μL pipettespids |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Reference 2 |
| Type | Variabel volumen pipette |
| Volumen (metrisk) | 10 til 100μL |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med 200μ L pipettespidser |
| Inkluderer | epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 spidser |
| Inkrementer | 0,1 μL |