Få mere at vide
Eppendorf Reference™ 2, mekaniske enkeltkanalspipetter med fast volumen
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
1μ L
2μ L
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2 mL
2.5 mL
Nøjagtighed:
0.6
0.7
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Rød
Præcision:
0.012
0.015
0.025
0.075
0.2
0.3
0.35
0.4
0.6
1.2
1.5
3.0
6.0
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Giver de mest nøjagtige resultater som muligt sammen med robust, pålidelig håndtering og optimal brugersikkerhed. Ideel til brug med dyrebare væsker, eller i enhver applikation, der kræver ekstremt høje niveauer af nøjagtighed. Optimalt valg, når kvalitet og reproducerbarhed er afgørende.
Veldesignet pipette
- Operativsystem med én knap lader brugere hurtigt bevæge sig gennem deres pipetteopgaver; brugere behøver ikke at flytte tommelfingeren fra side til side for at skubbe spidserne ud
- Ergonomisk design til lavere betjeningskræfter til aspiration/dispensering/spidsudkastning; begrænser belastningen for brugeren
- Fjederbelastet spidskegle tillader enkel, hurtig spidsudkastning med aktiv aerosolreduktion; forbedrer sikkerhed og brugerreproducerbarhed
- Farvekodet/volumenmærket for hurtig identifikation af volumenstørrelsen/spidsstørrelsen
- Høj præcision og nøjagtighed giver pålidelige pipetteringsresultater
- Tilpasset mærkningsområde
- Lydstyrkelås: en hurtig og sikker indstilling forhindrer utilsigtede ændringer og med et altid synligt 4-cifret display giver øget sikkerhed til de mest stringente laboratoriemiljøer
- Sekundær brugerjustering giver den mest nøjagtige overførsel af væsker anderledes end vand uden behov for en fuld kalibrering
- 4-cifret display viser den nøjagtige lydstyrkeindstilling og er tydeligt synlig fra alle vinkler
- Ergonomisk design
- Den runde overdel gør det muligt at arbejde i alle positioner
- For at undgå utilsigtede spidsudslyngninger mærkes tydelig haptisk feedback efter udblæsningstrinnet
Velbygget instrument
- Unik overflade: få ru kanter, glat overflade for behageligt arbejde og enkel rengøring
- Robust øvre håndtag garanterer lang levetid og øget robusthed
- Bevægelige dele og udvendige kanter lavet af rustfrit stål udstyrer pipetten med enestående robusthed ved potentielle stødsteder og til indvendige komponenter
- Den hurtige tilslutnings nederste del muliggør nem rengøring og vedligeholdelse af din pipette
- Fuldt autoklaverbar
- Serienummeret er trykt på flere komponenter i pipetten
- Intern RFID-teknologi: indeholder alle relevante pipettedata og TrackIT-software fra Eppendorf for enkel identifikation og dokumentation af hver pipette i laboratoriet
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Non-Toxic
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
- Free-of a substance that causes environmental harm
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Nøjagtighed | 2.5 |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Mørkegrå |
Antal kanaler | 1 |
Type | Pipette med fast volumen |
Volumen (metrisk) | 1μ L |
Præcision | 0.025 |
Videoer
-
Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
-
Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
-
Eppendorf Reference 2 - The New Legend
-
Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf Reference™ 2, mekaniske enkeltkanalspipetter med fast volumen >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion