Få mere at vide
Eppendorf Reference™ 2, mekaniske enkeltkanalspipetter med fast volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15743519 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
1μ L
2μ L
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2 mL
2.5 mL
Nøjagtighed:
0.6
0.7
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Rød
Præcision:
0.012
0.015
0.025
0.075
0.2
0.3
0.35
0.4
0.6
1.2
1.5
3.0
6.0
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15743519
Brand: Eppendorf 4925000170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dokumenteret førsteklasses præcision og nøjagtighed, lang levetid og ergonomisk design
Giver de mest nøjagtige resultater som muligt sammen med robust, pålidelig håndtering og optimal brugersikkerhed. Ideel til brug med dyrebare væsker, eller i enhver applikation, der kræver ekstremt høje niveauer af nøjagtighed. Optimalt valg, når kvalitet og reproducerbarhed er afgørende.
Veldesignet pipette
  • Operativsystem med én knap lader brugere hurtigt bevæge sig gennem deres pipetteopgaver; brugere behøver ikke at flytte tommelfingeren fra side til side for at skubbe spidserne ud
  • Ergonomisk design til lavere betjeningskræfter til aspiration/dispensering/spidsudkastning; begrænser belastningen for brugeren
  • Fjederbelastet spidskegle tillader enkel, hurtig spidsudkastning med aktiv aerosolreduktion; forbedrer sikkerhed og brugerreproducerbarhed
  • Farvekodet/volumenmærket for hurtig identifikation af volumenstørrelsen/spidsstørrelsen
  • Høj præcision og nøjagtighed giver pålidelige pipetteringsresultater
  • Tilpasset mærkningsområde
Nøjagtige indstillinger
  • Lydstyrkelås: en hurtig og sikker indstilling forhindrer utilsigtede ændringer og med et altid synligt 4-cifret display giver øget sikkerhed til de mest stringente laboratoriemiljøer
  • Sekundær brugerjustering giver den mest nøjagtige overførsel af væsker anderledes end vand uden behov for en fuld kalibrering
  • 4-cifret display viser den nøjagtige lydstyrkeindstilling og er tydeligt synlig fra alle vinkler
  • Ergonomisk design
  • Den runde overdel gør det muligt at arbejde i alle positioner
  • For at undgå utilsigtede spidsudslyngninger mærkes tydelig haptisk feedback efter udblæsningstrinnet
Lavere betjeningskræfter til aspiration/dispensering/spidsudkastning; begrænser belastningen på brugeren
Velbygget instrument
  • Unik overflade: få ru kanter, glat overflade for behageligt arbejde og enkel rengøring
  • Robust øvre håndtag garanterer lang levetid og øget robusthed
  • Bevægelige dele og udvendige kanter lavet af rustfrit stål udstyrer pipetten med enestående robusthed ved potentielle stødsteder og til indvendige komponenter
  • Den hurtige tilslutnings nederste del muliggør nem rengøring og vedligeholdelse af din pipette
  • Fuldt autoklaverbar
Øget sporbarhed
  • Serienummeret er trykt på flere komponenter i pipetten
  • Intern RFID-teknologi: indeholder alle relevante pipettedata og TrackIT-software fra Eppendorf for enkel identifikation og dokumentation af hver pipette i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Antal kanaler 1
Type Pipette med fast volumen
Volumen (metrisk) 2.5 mL
Præcision 0.015