Få mere at vide
Eppendorf™ Reference™ 2 BASIC - Indbytte-pipette
Artikelnummer. 15783489
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 μl
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 μl
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 μl
100 til 1000 μl
2 til 20 μl
20 til 200 μl
30 til 300 μl
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Orange
Rød
Turkis
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
15783489 10 til 100 μl Gul Hver
15743489 0,1 til 2,5 μl Mørkegrå Hver
15753489 0,5 til 10 μl Grå Hver
15763489 2 til 20 μl Lysegrå Hver
15773489 2 til 20 μl Gul Hver
15793489 20 til 200 μl Gul Hver
15703499 30 til 300 μl Orange Hver
15713499 100 til 1000 μl Blå Hver
15723499 0,25 til 2,5 ml Rød Hver
15733499 0,5 til 5 ml Violet Hver
15743499 1 til 10 ml Turkis Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15783489 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4924000258
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Minimer risikoen for aerosolforurening og reducer tommelfingerbelastning med volumenpipetter
  • Integreret pipetteringssystem med intern RFID-teknologi
  • Serienummeret er trykt på flere komponenter i pipetten
  • Farvekodet og volumenmærket pipette til hurtig identifikation af volumenstørrelse/spidsstørrelse
  • Den runde øvre del af pipetten gør det muligt at arbejde i alle positioner
  • Firecifret display til nøjagtig, hurtig og sikker volumenindstilling (volumenlås inkluderet)
  • Høj fleksibilitet med mulighed for at fjerne enkeltkegler
  • Sikrer kontinuerlig, identisk pipettejustering under arbejdsprocessen
  • Fuldt autoklaverbar pipette med en glat overflade og få ru kanter
  • Ergonomisk håndtering med reduceret betjeningsindsats
  • Enkel og hurtig spidsudskydning med aktiv aerosolreduktion
  • Reducer gentagne belastningsskader ved ikke at skulle bevæge din tommelfinger sidelæns
  • Høj præcision og nøjagtighed giver pålidelige pipetteringsresultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips epT.I.P.S.
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med epT.I.P.S. 100 μl
Greb Type Ergonomi
Materiale Plast
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Manuel pipette
Volumen (metrisk) 10 til 100 μl
Til brug med (applikation) Pipetspidser
Til brug med (udstyr) Pipetspidser