Få mere at vide
Eppendorf™ Reference™ 2 BASIC - Trade-In Pipette
Artikelnummer. 15703499 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 μl
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 μl
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 μl
100 til 1000 μl
2 til 20 μl
20 til 200 μl
30 til 300 μl
Farve:
Blå
Gul
Lysegrå
Mellemgrå
Mørkegrå
Orange
Rød
Turkis
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve unitSize
15703499 30 til 300 μl Orange Hver
15743489 0,1 til 2,5 μl Mørkegrå Hver
15753489 0,5 til 10 μl Mellemgrå Hver
15763489 2 til 20 μl Lysegrå Hver
15773489 2 til 20 μl Gul Hver
15783489 10 til 100 μl Gul Hver
15793489 20 til 200 μl Gul Hver
15713499 100 til 1000 μl Blå Hver
15723499 0,25 til 2,5 ml Rød Hver
15733499 0,5 til 5 ml Violet Hver
15743499 1 til 10 ml Turkis Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15703499 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4924000274
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimize risk of aerosol contamination and reduce thumb strain with volume pipettes
  • Integrated pipetting system with internal RFID technology
  • Serial number is printed on multiple components of pipette
  • Color coded and volume labeled pipette for quick identification of volume size/tip size
  • Round upper part of pipette makes it possible to work in every position
  • Four-digit display for exact, quick and secure volume setting (volume lock included)
  • High flexibility with ability to remove single cones
  • Ensures continuous identical pipet alignment during work process
  • Fully autoclavable pipet with smooth surface and few rough edges
  • Ergonomic handling with reduced operating effort
  • Simple and quick tip ejection with active aerosol reduction
  • Reduce repetitive strain injuries by not having to move your thumb sideways
  • High precision and accuracy provides reliable pipetting results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Lot Specific Certificate
Kompatible tips epT.I.P.S.
Justerbar spidsafstand No
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Orange
Engangs Reusable
Til brug med epT.I.P.S. 300 μL
Greb Type Ergonomic
Materiale Plastic
Antal kanaler 1
Programmerbarhed No
Sterilitet Non-sterile
Type Manual Pipette
Volumen (metrisk) 30 til 300 μl
Til brug med (applikation) Pipette Tips
Til brug med (udstyr) Pipette Tips