Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Reduktionsadaptere med jordforbindelser
Keglestørrelse:
24/29
34/35
60/46
Beskrivelse
- Koniske jordstik og kegler
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 34/35 |
| Materiale | Duran Slange |
| Produkttype | Reduktionsadapter med koniske jordstik og kegler |
| Mængde | 1 |
| Standard konusled nr. | 24/29 |