Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Reduktionsadaptere med jordforbindelser
Artikelnummer. 10070341
Keglestørrelse:
24/29
34/35
60/46
Artikelnummer. 10070341
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 01502960
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adapter til koniske jordstik og kegler lavet af DURAN™ rør
  • Koniske jordstik og kegler
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Keglestørrelse 60/46
Materiale Duran Slange
Produkttype Reduktionsadapter med koniske jordstik og kegler
Mængde 1
Standard konusled nr. 29/32