Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reduktionsadaptere med jordforbindelser
Standard konusled nr.:
Fatning NS 14/23
Fatning NS 19/26
Fatning NS 24/29
Fatning NS 29/32
Fatning NS 34/35
Fatning NS 45/40
Keglestørrelse:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 71/51
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12257 og udover DIN-standard
- Koniske jordstik og kegler
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | NS 29/32 |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Standard konusled nr. | Fatning NS 34/35 |