Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reduktionsadaptere med jordforbindelser
Artikelnummer. 10060201
Standard konusled nr.:
Fatning NS 14/23
Fatning NS 19/26
Fatning NS 24/29
Fatning NS 29/32
Fatning NS 34/35
Fatning NS 45/40
Keglestørrelse:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 71/51
Artikelnummer. 10060201
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01503419
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN 12257 og udover DIN-standard
  • Koniske jordstik og kegler
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Keglestørrelse NS 19/26
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Standard konusled nr. Fatning NS 34/35