missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Reducing Unions
Reducing Unions PTFE, glass-fibre reinforced PTFE nut
Brand: BOLA D526-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. For connecting tubing or tube with different outer diameters. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spécification
FDA | |
12 mm | |
White |
Autoclavable | |
4 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BOLA Reducing Unions > 12 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu