Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Reducerende ferrule til 1/8 in. Beslag
Artikelnummer. 10412371
Diameter (metrisk) indvendig:
0,8 mm
1,59 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10412371
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0726283
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lækagefri systemforbindelser for forbedret kromatografi til ikke-MS-systemer
  • Let at bruge
  • Danner en pålidelig tætning
  • Genanvendelig
  • Blødt materiale, danner et blødt greb om kapillarsøjlen
  • Lave emissioner
Tekniske data
Type Reducerende ferrule
Længde (metrisk) 6.6 mm
Bredde (metrisk) 6.4 mm
Til brug med (udstyr) 1/8 tommer Beslag
Materiale Grafit
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) indvendig 1,59 mm