Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Reducing Agent TCEP
:
Reducing Agent TCEP; Volume: 107 mg
Beskrivelse
- TCEP buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Isolation of RNA and Protein |
| Indhold og opbevaring | 15°C to 25°C (Storage) |
| Mængde | 107 mg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TCEP (107 mg)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride