Få mere at vide
BRAND™ Reducerende adapter
Shop alle Brand produkter
Slangestørrelse:
M22 x 1
R 3/8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Bruges til at forenkle tilslutninger til de fleste vandkilder
- Til brug med vandstrålepumpe
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Vandstrålefilterpumpe |
| Materiale | Polypropylen |
| Slangestørrelse | R 3/8 tommer. |
| Type | Reducerende adapter |