Få mere at vide
Reduced Haloperidol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reduced Haloperidol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,20,25-26H,1-2,11-15H2 |
| Formel vægt | 377.1558 |