Få mere at vide
Reduced Haloperidol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reduced Haloperidol-d4 |
| CAS | 1246820-79-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H21D4ClFNO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinebutanol-d4, R 2572-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,20,25-26H,1-2,11-15H2/i5D,6D,7D,8D |
| SMIL | FC1=CC=C(C(CCCN2CCC(O)(C3=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C3[2H])CC2)O)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxybutyl]piperidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.9 |
| Vis mere |