Få mere at vide
Redox standard løsning, Jenway™
Artikelnummer. 11470609
Skift visning
Løsningstype:
Redox Standard (200 mV)
Redox Standard (300 mV)
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Løsningstype unitSize
11470609 Redox Standard (200 mV) 500ml
11480609 Redox Standard (300 mV) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470609 Leverandør Jenway Leverandørnr. 9023849
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskyttelse og pleje af pH-elektroder
  • Opbevaringsopløsning til pH-elektroder
  • 500 ml flaske
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pH Buffer
Løsningstype Redox Standard (200 mV)
Mængde 500 mL