Få mere at vide
Redox Standardløsning, +358mV, Chem-Lab
Artikelnummer. 11923093
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11923093 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11923093 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL03.1804.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00 DKK
    308.21 DKK / 500ml
    Spare 86.79 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Sørg for, at elektroderne er kalibreret korrekt for maksimal nøjagtighed. Redox Standardløsning, +358mV, Chem-Lab bruges sammen med Redox/ORP elektroder med en sølv/sølvkloridtråd i mættet kaliumklorid. Millivolt output: 358mV ved 25 °C. Opbevares væk fra lys.
Redox (reduktionsoxidation) –reaktioner forårsager en elektronoverførselsproces, der kan måles ved hjælp af en Redox eller ORP (oxidation-reduction potential) elektrode. Milllivolt (mV) output korrelerer direkte med redoxpotentialet for reaktionen. Redox standardløsninger hjælper med at kalibrere og verificere målingerne af Redox elektroder.
Millivolt output specifikationer:
  • 10 °C —376 mV
  • 12 °C —373 mV
  • 14 °C —371 mV
  • 16 °C —368 mV
  • 18 °C —366 mV
  • 20 °C —364 mV
  • 22 °C —361 mV
  • 24 °C —359 mV
  • 25 °C —358 mV
  • 26 °C —357 mV
  • 28 °C —355 mV
  • 30 °C —352 mV
  • 32 °C —350 mV
  • 34 °C —347 mV
  • 36 °C —345 mV
  • 38 °C —343 mV
  • 40 °C —340 mV
Tekniske data
Tæthed 1.02gm/mL
Ledningsevne 358 mV ved 25 °C
Til brug med (udstyr) Redox and ORP Electrodes
Mængde 500 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) K3(Fe(CN)6)
K4(Fe(CN)6) • 3H2O
H2O