Få mere at vide
Redox Standard 650mV, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11863082 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11863082
Brand: Reagecon RS650
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage 500mL
Mængde 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • redox standard 650mV @25°C Ag/AgCl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.