Få mere at vide
Redox Standard, 250mV, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11803570 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11803570 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11803570 Leverandør Reagecon Leverandørnr. RS250
Styrer funktionaliteten og miljøforholdene for redox-sensor- og referenceelektroder. Redox Standard, 250mV, Reagecon™ er en brugsklar opløsning af jernsalte, der er certificeret med en verificerbar nøjagtighed på± 5mV (med platinelektrode og Ag/AgCl referenceopløsning (3M KCl).
Redox (reduktion-oxidation) reaktioner forårsager en elektronoverførselsproces, der kan måles ved hjælp af en Redox eller ORP (oxidation-reduction potential) elektrode. Redox er en absolut måling udtrykt i millivolt. I løbet af sit arbejdsliv, en Redox elektrode undergår ingen ændring af nulpunkt eller hældning. Derfor kræver redoxelektroder ikke kalibrering. En kontrolstandard styrer sensing- og referenceelektrodens funktionalitet og styrer også analytikerens teknik, miljøforhold og målemålerens funktion.
Tekniske data
Emballage 500mL
CAS 13746-66-2, 13943-58-3
Damptryk 23 hPa
Ledningsevne 250mV ±5
Fysisk form Væske
Molekylær formel C6FeK3N6
MDL nummer MFCD00011392
Kogepunkt 100 °C
Til brug med (udstyr) Redox Electrode
Opløselighed Completely miscible
InChI nøgle QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC navn trikaliumhexacyanoirontris(ylium)
Molekylvægt (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Mængde 500 mL