Få mere at vide
Redox Opløsning, 600mV Pt/Calomel, 640mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
60 Ampules
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation, Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
- Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P264 Vask grundigt efter håndtering. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle. P321 Specifik behandling (se på denne etiket). P332+P313 Hvis der opstår hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
- Ingredienser med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: 7664-93-9 svovlsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 102 °C |
| Farve | Lysegul |
| Tæthed | 1.15g/cm3 |
| pH | -0.2 |
| Mængde | 60 Ampules |
| Løsningstype | Redox |
| Lugt | Odorless |
| Damptryk | 23hPa |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Redox test solution (+600 mV+640 mV)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P364-Og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid